Drukuj
Łyżeczka laboratoryjna
Dostawca: RSG Solingen
231-1231EA 70.6 PLN
231-1231
Łyżeczka laboratoryjna
Łyżeczki
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spoon for a wide range of uses.
  • Open ended spoon, with flat handle
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean