Drukuj
Łyżeczka farmaceutyczna
Dostawca: RSG Solingen
231-1387EA 28.7 PLN
231-1387
Łyżeczka farmaceutyczna
Łyżeczki
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spoon for a wide range of uses.
  • Narrow shape with extra long, flat handle
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean