Drukuj
Łyżeczka do proszku
Dostawca: RSG Solingen
231-1241EA 33.9 PLN
231-1241
Łyżeczka do proszku
Łyżeczki
Stainless steel 18/10. Multipurpose spoon for a wide range of uses.
  • With cylindrical handle
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean