Drukuj
Notatniki, papier polimerowy, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
818-1752EA 626 PLN
818-1752
Notatniki, papier polimerowy, Nalgene®
Notatniki
Notatnik laboratoryjny z powlekanymi stronami i okładką z PE.
  • Completely waterproof and extremely chemical resistant
  • Pages include spaces for dates, signatures, other pages include instructions for keeping records and table of contents
Format: A4 (24,1×29,2cm) ze 100 ponumerowanymi stronami (50 kartek) z wyraźną zieloną linią.