Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Taśmy do autoklawu
Dostawca: PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
489-1311EA 47.9 PLN InStock
489-1311 489-0108 489-1312
Taśmy do autoklawu
Wskaźniki sterylizacji
White adhesive crepe tape, for use in standard autoclaves
  • Autoclaved after 15 minutes of exposure at +121 °C
  • Clean removal from the autoclaved object
  • Dark-colored diagonal lines appear after exposure to steam sterilization process
Autoclaved after 15 minutes of exposure at +121 °C.
Clean removal from the autoclaved object.
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość