Drukuj
Wskaźniki sterylizacji
Dostawca: Südpack Medical
489-0046EA 329 PLN
489-0046
Wskaźniki sterylizacji
Wskaźniki sterylizacji
Tapes indicators by dry heat sterilisation.
The tape (ethylene oxide) changes from white to black after 3,5 minutes at 134 °C.
Dry heat steriliser tape (poupinel) changes from green to different shades of brown after a period at a temperature between 155 and 180 °C.