Poland
Złóż zamówienie
Aparaty do oznaczania zawartości wody, Dean-Stark, Quickfit®
Aparaty do oznaczania zawartości wody, Dean-Stark, Quickfit®
undefined
Aparaty do oznaczania zawartości wody, Dean-Stark, Quickfit®
  •  
    Opis
    Pojemność
    Skala
    Szlif zew. (NS)
    Szlif
    Ilość
  • 201-8752
    WE6/23/2
    Receiver
    2 ml
    0,05 ml
    24/29 NS
    19/26 NS
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 572 zł
    572 zł
    1 * 1 SZT
       572 zł
     : WE6/23/2
     : BIBBWE6/23/2
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 201-8754
    WE6/23/7
    Receiver
    7,5 ml
    0,10 ml
    24/29 NS
    19/26 NS
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 597 zł
    597 zł
    1 * 1 SZT
       597 zł
     : WE6/23/7
     : BIBBWE6/23/7
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 201-8751
    WE6/23/10T
    Receiver with stopcock
    10 ml
    0,10 ml
    24/29 NS
    19/26 NS
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 1 010 zł
    1 010 zł
    1 * 1 SZT
       1 010 zł
     : WE6/23/10T
     : BIBBWE6/23/10T
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 201-0259
    WE6/23/25
    Receiver
    ml ml
    0,20 ml
    19/26 NS
    1
    1 * 1 SZT
    1 * 1 SZT - 603 zł
    603 zł
    1 * 1 SZT
       603 zł
     : WE6/23/25
     : BIBBWE6/23/25
    Specifications
    Environmentally Preferable