Drukuj
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, owalne
Dostawca: VWR
VWR®
442-0405EA 390 PLN
442-0405 442-0406 442-0407 442-0408 442-0401 442-0402 442-0403 442-0404 442-0410 442-0409
VWR®, Mieszadełka magnetyczne, owalne
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Pokryte PTFE , rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V Gładka powierzchnia. Zaprojektowane do używania w kolbach okrągłodennych.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporne na temperaturę, nadaje się do używania w wysokich i niskich temperaturach (-200 do + 280°C)