Drukuj
Korki szklane ze szlifem, sześciokątne, dmuchane
Dostawca: Lenz
217-9106EA 20.4 PLN
217-9106 217-9105 217-9103 217-9114 217-9108 217-0763 217-9095 217-9102 LENZ01400310 217-9112 217-9101 LENZ01400345 LENZ01400312 217-9110 217-9094 LENZ01400329 217-9093 LENZ01400307
Korki szklane ze szlifem, sześciokątne, dmuchane
Korki Korki szklane
These standard taper hollow stoppers are made from borosilicate glass 3.3 and have a hexagonal head.
  • Bardzo dobra odporność chemmiczna
  • Bardzo dobra odporność termiczna
  • Sześciokątny uchyt dla ułatwienie chwytności
For the safe and secure closure of flasks, bottles, tubing and other laboratory apparatus.
Certyfikaty: DIN 12252
Informacje do zamówienia: Available with flat or pointed bottom.