  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Słomki kriogeniczne
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/70/20236870.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (211-0229)
Producent:  VWR Collection
Opis:   PVC Chroni krioprobówki CryoCane podczas przenoszenia i przechowywania
UOM:  1 * 100 SZT
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   Cryogenic Straws, Uchwyt na krioprobówki
Numer katalogowy: (479-3260)
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   W rękawie umieszcza się aluminiowy uchwyt z krioprobówkami w celu ochrony w czasie pracy i transportu.
UOM:  1 * 100 SZT
Numer katalogowy: (SIMPT313)
Producent:  Simport Scientific
Opis:   Cryogenic Straws, Storage canes for Cryovial® tubes
UOM:  1 * 12 SZT
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   Na sześć kriopróbówek 1,2 ml lub 1,8 ml, cztery próbówki 3,6 ml lub trzy próbówki 4,5 ml
UOM:  1 * 50 SZT
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   Do przechowywania w ciekłym azocie i do zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia przy mrożeniu niebezpiecznych próbek. Polietylen
UOM:  1 * 15 SZT
Numer katalogowy: (BZYM710550)
Producent:  BIOZYM
Opis:   Cryogenic Straws, Aluminium stand for up to 5 tubes of sizes 1 and 2 ml
UOM:  1 * 12 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 7  z 7