Drukuj
Wyszukano: Podstawki
28  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Przeznaczone do kolb okrągłodennych oraz innych naczyń z okrągłym dnem. Wykonane z utwardzonego naturalnego korka.
Producent: VWR Collection
Opis: Wykonane z naturalnego korka.
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: Conical gaskets, made of rubber, to place between filter funnel and filter flask.
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: Rubber sleeves for filter crucibles.
Producent: Saint-Gobain
Opis: Can be used to provide a stable support for round-bottomed flasks and other containers with curved bases. Reversible. Non-slip, soft, stackable and ea...
Producent: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: Guma, autoklawowalne.
Producent: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: These sleeves for filter crucibles are made from red natural rubber.
Producent: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: Natural rubber.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Flask holder, Korek, Do: 500 - 1000 ml, Ø zewn.: 140 mm, I-Ø dna: 90 mm, Wysokość: 30 mm
Numer katalogowy: (IKAA4448400)
Producent: IKA
Opis: This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (KART420)
Producent: KARTELL
Opis: Set of 7 adapters, conical, made of black neoprene, sleeve supports for Büchner funnels and filter flasks.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Corning
Opis: Rury PP, poduszki z polieteroimidu.
Producent: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Opis: Fixed supporting frame, pipe Ø 27 mm, 1800 mm height, for: flat flanges DN 200
Numer katalogowy: (AZLOTWR038)
Producent: SciLabware
Opis: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BELAF389500000)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: PP
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Holders made from PP for round bottom flasks.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom