Drukuj
Podstawki do kolb okrągłodennych, gumowe, czarne
Dostawca: Saint-Gobain
214-1931EA 0 PLN
214-1931
Podstawki do kolb okrągłodennych, gumowe, czarne
Podstawki Podkładki do kolb
Can be used to provide a stable support for round bottom flasks and other containers with curved bases. Reversible. Non-slip, soft, stackable and easy to clean. Rubber, black.
  • Good chemical resistance
  • Good thermal and electrical insulation
  • Temperature resistant from −60 to +200 °C