Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Wyszukano:
Ochraniacze powierzchni
41  results were found
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/72/18709672.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"41"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Wysokiej jakości gładka bibuła szybko wchłaniająca wycieki, z grubą warstwą laminowanego polietylenu, który zapobiega przeciekom substancji na blat ro...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Płytki wykonane są ze szkła ceramicznego zabezpieczają powierzchnie przed wysoką temperaturą naczyń takich jak tygle, parownice, pojemniki szklane ......
Numer katalogowy: (111-9200)
Producent:  VWR Collection
Opis:   The reusable, environmentally friendly Lab Mat is an economical solution to help keep bench tops clean and safe from stains, spills and wear. The lab ...
j.m.:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (631-1059)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Bardzo chłonna bibuła zabezpieczająca powierzchnie i blaty robocze.
j.m.:  1 * 25 SZT
Producent:  GE Healthcare - Whatman
Opis:   Bibuła łączona z polietylenem jest specjalnie przygotowana do ochrony powierzchni roboczych przeciwko wyciekom i rozlaniom cieczy, plamami i korozją. ...
Producent:  GE Healthcare - Whatman
Opis:   Benchkote Plus ™ łączony z polietylenem ma dodatkową grubą warstwę chłonną, która oferuje chłonność większą niż 750 ml/m².
Producent:  Bohlender
Opis:   Bench protector, PTFE, Biały, Niesterylne, Dł.×Szer.: 300×300 mm, Grubość: 15,00 mm
Producent:  EPPENDORF
Opis:   The anti-vibration pads are specifically designed to effectively protect micromanipulation systems against extreme vibrations. The pads are directly p...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 41
  1  2  3  4  5  6  Następny