Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
gaziki
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/78/18989878.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"118"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Do zbierania i transportu próbek bakterii. Dostępne z różnymi aplikatorami i mediami.
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Zestaw SANI-SPONGE używany jest do pobierania próbek na każdej powierzchni, w celu wykrycia obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych, takich jak Li...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Linia wymazówek Critical Swab VWR z końcówką piankową, bawełnianą oraz piankowo-bawełnianą do szerokiego zakresu zastosowań Wymazówki 100 ppi z poliur...
Numer katalogowy: (710-0442)
Producent:  VWR Collection
Opis:   System do wymazu, plastikowy uchwyt, syntetyczna końcówka, z żelem agarowym Amies Przyczynia się do poprawy odzysku i przeżywalności wymagających mikr...
UOM:  1 * 50 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Critical swabs, with cotton heads designed for cleaning disk drives, optics, PC board assembly and other sensitive components.
Numer katalogowy: (VWRCAC7076-00)
Blocked
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   The 2D spin-out swabs provide a complete solution for the collection and tacking of swabs throughout the DNA extraction process when processed in a hi...
UOM:  1 * 1 KIT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Swab in tube, Swabtube, with 5 ml buffered peptone water
Producent:  VWR Collection
Opis:   Jednorazowe wymazówki z końcówką piankowo-bawełnianą (pianka poliuretanowa - 100 ppi) i drewnianym uchwytem
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 118
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Następny