Drukuj
Wymazówki z podłożem transportowym dla wirusów i Chlamydii
Dostawca: COPAN Diagnostics
710-0454EA 266 PLN
710-0454 710-0453 710-0451 710-0450
Wymazówki z podłożem transportowym dla wirusów i Chlamydii
Wymazówki Wymazówki transportowe
Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
  • Special colours of caps to make differentiation easy
  • Simple insert swab into the tube after collecting sample
  • Swab tip placed in direct contact with the medium soaked sponge
Certyfikaty: ISO 13485. ISO 9001:2008.
Sposób pakowania: Individually sealed in a peel-pouch. 25 swabs per box, 10x25 swabs per case.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904