Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Zbiorniki
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/96/18989896.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  BÜRKLE
Opis:   Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method. Th...
Numer katalogowy: (ENTEE92-01D-0215)
Producent:  ENTEGRIS INC
Opis:   Injection molded rectangular tanks with dual capacity.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (ENTEE14-35-01-0215)
Producent:  ENTEGRIS INC
Opis:   Injection molded round tank, in PFA material.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   Ekonomiczne pojemniki z podziałką. Z obrzeżem. Grubość ścianki ~2,4 mm. LLDPE, mlecznoprzeźroczyste z pokrywą i kranem.
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   [EN]TANK,CYLINDRICAL,PP,WITH COVER,30 GA 1 * 1 SZT
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sea...
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   Cylindrical tank, Material: HDPE, Grubościenny pojemnik cylindryczny z kranem i pokrywą, Pojemność: 38 l, Ø zewn.×Wys.: 330×510 mm
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   These PP rectangular tanks with cover can significantly reduce evaporation and contamination.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 15
  1  2  Następny 