Drukuj
Test Nunc-Immuno™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
391-8283EA 7790 PLN
391-8283
Test Nunc-Immuno™
Probówki Probówki do oznaczeń immunologicznych
  • Dają wiarygodne półilościowe wyniki z wbudowaną kontrolą negatywną
  • Powierzchnia łopatek z hydrofilowym MaxiSorp™
  • Próbówka z polipropylenu dla minimalnej adsorpcji składników testu