Drukuj
Wyszukano: Papierki testowe
41  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"41"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: Duo indicator papers show two different colours for each pH value.
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Numer katalogowy: (85875.150)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, papierek wskaźnikowy bromek rtęci (II)
j.m.: 1 * 50 SZT
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (315052J)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Non bleeding special indicator dyes that are covalently bound onto the reagent paper and then adhered to plastic strips.
j.m.: 1 * 100 SZT
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: Dosatest strips incorporate a colour scale and are ideal for determining pH values for coloured solutions.
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Producent: VWR Chemicals
Opis: Dosatest test strips provide precise and rapid pH determination, with up to four different colour blocks for each pH value.
Numer katalogowy: (87891.150)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
j.m.: 1 * 50 Tests
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (87942.150)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Starch potassium iodate paper Reag. Ph. Eur. 1085101
j.m.: 1 * 50 Tests
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (87954.150)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Titan yellow paper Reag. Ph. Eur. 1090901, Kit
j.m.: 1 * 50 Tests
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (87943.150)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Starch potassium iodide paper Reag. Ph. Eur. 1085106, Plastic bottle for solids
j.m.: 1 * 50 Tests
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (85869.150)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Octan ołowiu(II) - papierek wskaźnikowy, Plastic bottle
j.m.: 1 * 50 SZT
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (87806.600)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
j.m.: 1 * 50 Tests
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (85402.600)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Indicator paper for testing across the complete pH range.
j.m.: 1 * 5 SZT
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (85409.600)
Producent: VWR Chemicals
Opis: These tri indicator papers show three different colours for each pH-value.
j.m.: 1 * 5 SZT
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (VWRC109526.0005)
Producent: VWR Chemicals
Opis: These rolls (4,8 m × 10 mm) have only 1 colour zone and are useful where high precision of measurement is not necessary.
j.m.: 1 * 5 SZT
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (310112H)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Each book contains 20 leaves measuring 2,5×0,5'' (Cobaltous chloride).
j.m.: 1 * 10 SZT
MSDS Certyfikaty
Producent: DESCO
Opis: Humidity indicator cards (HICs) are printed with moisture sensitive spots which respond to various levels of humidity with a visible colour change fro...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom