Drukuj
Wyszukano: Papierki wskaźnikowe
16  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (87954.150)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Titan yellow paper Reag. Ph. Eur. 1090901, Kit
j.m.: 1 * 50 Tests
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (87942.150)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Starch potassium iodate paper Reag. Ph. Eur. 1085101
j.m.: 1 * 50 Tests
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (85869.150)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Octan ołowiu(II) - papierek wskaźnikowy, Plastic bottle
j.m.: 1 * 50 SZT
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (85875.150)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, papierek wskaźnikowy bromek rtęci (II)
j.m.: 1 * 50 SZT
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (87943.150)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Indicator Papers, Starch potassium iodide paper Reag. Ph. Eur. 1085106, Plastic bottle for solids
j.m.: 1 * 50 Tests
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (310112H)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Each book contains 20 leaves measuring 2,5×0,5'' (Cobaltous chloride).
j.m.: 1 * 10 SZT
MSDS Certyfikaty
Producent: DESCO
Opis: Humidity indicator cards (HICs) are printed with moisture sensitive spots which respond to various levels of humidity with a visible colour change fro...
Numer katalogowy: (129-2643)
Producent: DESCO
Opis: Humidity indicator cards (HICs) are printed with moisture sensitive spots which respond to various levels of humidity with a visible colour change fro...
j.m.: 1 * 125 SZT
Producent: MACHEREY-NAGEL
Opis: The 816 N version comes in a classic test paper reel. You can choose the required test paper length simply by tearing the paper. Thus, MN 816 N is esp...
Numer katalogowy: (711-1991)
Producent: MACHEREY-NAGEL
Opis: The test is used for the quick and easy determination of the relative atmospheric humidity. The paper is simply exposed to the atmosphere in question....
j.m.: 1 * 12 SZT
MSDS
Producent: MACHEREY-NAGEL
Opis: These test papers allow quick and easy detection of hydrogen sulphide. This gas occurs in the processing of raw oil. It is toxic even in low concentra...
Numer katalogowy: (HACH2537733)
Producent: Hach
Opis: Indicator paper, Hydrogen sulphide test papers for test kit HS-C
j.m.: 1 * 100 SZT
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Cytiva offers a range of pH indicator and test papers to meet specific needs. These high-quality products combine ease-of-use with unsurpassed accurac...
Numer katalogowy: (GERB5600)
Producent: GERBER FUNKE DR N.
Opis: Indicator paper for the determination of the moisture distribution in butter.
j.m.: 1 * 50 SZT
Numer katalogowy: (1.09512.0003)
Producent: Merck
Opis: Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
j.m.: 1 * 3 Roll
MSDS
Numer katalogowy: (1.09511.0003)
Producent: Merck
Opis: Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulphide and hydrogen sulphide.
j.m.: 1 * 3 Roll
MSDS
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom