Drukuj
VWR®, Termometr bimetaliczny Min./Max.
Dostawca: VWR
VWR®
620-0920EA 164 PLN
620-0920
VWR®, Termometr bimetaliczny Min./Max.
Termometry Analogue Thermometers
Ten termometr MIN/MAX wyświetla aktualną temperaturę i rejestruje maksymalne i minimalne temperatury osiągnięte od ostatniego zerowania. Posiada podwójne skale oznaczone kolorami na białym tle i pokrętło resetowania do szybkiego, wielokrotnego odczytu. Może być stosowany w środowisku o dużej wilgotności lub w środowisku wilgotnym, w tym w szklarniach, obszarach przygotowania próbek i zakładach uzdatniania wody.
  • Trzy wyraźne wskazówki
  • Wolnostojący lub montowany na ścianie
W×H: 230×200 mm