Drukuj
VWR®, Termometry tarczowe
Dostawca: VWR
VWR®
620-0868EA 74 PLN
620-0868 620-0871 620-0874
VWR®, Termometry tarczowe
Termometry Analogue Thermometers
Termometry umożliwiają pomiary w grzejnikach, wentylacji, klimatyzacji, szkolnictwie, przetwórstwie i przechowywaniu żywności i napojów oraz w zastosowaniach farmaceutycznych.
  • Szybki i dokładny
  • Czytelny
  • Alternatywa dla termometrów rtęciowych
Głębokość zanurzenia: Minimalne zanurzenie wynosi 50 mm (2") w cieczy lub 100 mm (4") w gazach.
Sonda ze stali nierdzewnej.
Dodatkowe informacje: Termometry o długości 125 mm posiadają ochronną obudowę sondy z klipsem. Termometry o długości 200 mm mają uchwyt na zlewki.