Drukuj
VWR®, Termometry ogólnego przeznaczenia
Dostawca: VWR
VWR®
620-0803EA 65.5 PLN
620-0803 620-0862 620-0884 620-0864
VWR®, Termometry ogólnego przeznaczenia
Termometry Analogue Thermometers
Termometry te zawierają czerwone organiczne wypełnienie na białym szklanym tle i są idealne do stosowania w laboratoriach chemicznych, uniwersytetach, instytucjach naukowych, przemyśle spożywczym, petrochemicznym, farmaceutycznym, przemyśle medycznym, podczas produkcji, mleczarniach, browarach i destylarniach.
  • Częściowe lub całkowite zanurzenie
  • Białe szklane tło
  • Trwale naniesiona skala zatopiona w szkle
Sposób pakowania: Indywidualnie chronione w opakowaniu Safety-Pak