Drukuj
VWR®, Termometry ogólnego przeznaczenia
Dostawca: VWR
VWR®
620-0876EA 175 PLN
620-0876
VWR®, Termometry ogólnego przeznaczenia
Termometry Analogue Thermometers
Dual-scale thermometer (°C/°F) with completely enclosed bulb for accurate readings. Easy to read on white-backed glass.
  • Wypełnienie w kolorze czerwonym
  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • Wieszak ze stali nierdzewnej
  • Skala aluminiowa emaliowana
W×D: 28×124 mm