Drukuj
VWR®, Termometry precyzyjne
Dostawca: VWR
VWR®
620-0937EA 3670 PLN
620-0937 620-0885
VWR®, Termometry precyzyjne
Termometry Analogue Thermometers
Termometry z wypełnieniem w szkle cechuje niebieskie organiczne wypełnienie na bezołowiowym szklanym białym tle. Nadaje się do używania w przemyśle chemicznym, uniwersytetach, instytucjach badawczych, przetwórstwa żywności i napojów, przemysłu petrochemicznego, farmaceutycznego i medycznego, producentów, mleczarni, browarów i destylarni.
  • Zatopione oznaczenia
  • Indywidualnie kalibrowane i serializowane
  • Z podziałką z ułamkami stopni
Certyfikaty: Oznakowany NIST.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z indywidualnym raportem kalibracji termometru, zawierający korekty jednej dziesiątej najmniejszej podziałki, unikalny numer raportu i standardy NIST używane do kalibracji.