Drukuj
VWR®, Termometr dla banku krwi
Dostawca: VWR
VWR®
620-0892EA 218 PLN
620-0892
VWR®, Termometr dla banku krwi
Termometry Analogue Thermometers
Ten termometr został zaprojektowany do wskazania krytycznego zakresu temperatur. Krytyczny zakres temperatur od 4 do 6 °C jest oznaczony strzałkami.
  • Total immersion
  • Individual serial numbers
  • PTFE coating helps prevent liquid and glass contamination
Ten termometr został zaprojektowany do wskazania krytycznego zakresu temperatur. Krytyczny zakres temperatur od 4 do 6 ° C jest oznaczony strzałkami.
  • Całkowite zanurzenie Indywidualne numery seryjne Powłoka PTFE zapobiega zanieczyszczeniu wypełnienia i szkła
Red spirit.