Termometry wolne od rtęci są kalibrowane indywidualnie i przydatne do sprawdzania temperatur próbki. Termometry przeznaczone do kontroli temperatury w zamrażarkach, lodówkach, inkubatorach, suszarkach oraz bankach krwi.
- Zapewnia dokładne odczyty temperatury bez zanieczyszczenia próbki
- Napełniona butelka (dołączona) imituje próbkę
- Osłona z PFA zabezpiecza szkło i wypełnienie w przypadku rozbicia; wypełniona organicznym płynem
- Stale zatopione oznakowania i szkło bezołowiowe
- indywidualny numer seryjny
Certyfikaty: Oznakowany NIST.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z indywidualnym raportem kalibracji termometru, zawierający korekty jednej dziesiątej najmniejszej podziałki, unikalny numer raportu i standardy NIST używane do kalibracji.
Uwaga: To use, simply screw thermometer with cap into bottle and attach to test sample.