Drukuj
Termometry kieszonkowe
Dostawca: Amarell
620-1747EA 117 PLN
AMARG15404
Termometry kieszonkowe
Dodatkowa wygoda i bezpieczeństwo. Termometry rtęciowe mają niebieską kapilarę podczas gdy termometry z czerwonym wypełnieniem mają niebieską kapilarę.
  • Wielkości długopisu
  • Zanurzenie całkowite
  • Skala wewnętrzna
Dodatkowe informacje: Wszystkie termometry kieszonkowe są dostarczane w podwójnym niklowanym pojemniku.