Drukuj
VWR®, Paski temperaturowe wskaźnikowe
Dostawca: VWR
VWR®
620-9103EA 189 PLN
620-9103 620-9104 620-9105 620-9106 620-9102
VWR®, Paski temperaturowe wskaźnikowe
Paski wskaźnikowe do pomiaru temperatury
Temperaturowe paski wskaźnikowe przeznaczone do szybkich pomiarów, gdy konwencjonalne termometry nie są praktyczne. Mają zastosowanie w urządzeniach takich jak komory grzewcze oraz w urządzeniach, gdzie zachodzi konieczność pomiaru produktów wrażliwych na wysoką temperaturę.
  • Szybka odpowiedź w ciągu jednej sekundy, samoprzylepne
  • zmiana barwy nieodwracalna - osiem pól wskaźnikowych
  • Przechowywanie maksymalnie w temperaturze 25 °C przez okres do dwóch lat