Drukuj
Wyszukano: Płytki do barwienia
8  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Glass spot plates with 10 or 12 numbered cavities. For flocculation tests.
Producent: MARIENFELD
Opis: Staining tile, Szkło typu float, Przezroczysty, Szer.xGłęb.xWys.: 130×160×6 mm, Studzienki: 24, Średnica otworu: Ø×H: 20/22×2 mm
Numer katalogowy: (631-9132)
Producent: KARTELL
Opis: PS. Cienka płytka odpowiednia do przeprowadzania testów przy użyciu barwienia.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (631-9143)
Producent: KARTELL
Opis: This PE staining tile has three round depressions of Ø 21 mm.
j.m.: 1 * 10 SZT
Numer katalogowy: (631-0833)
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Glass plates with plain or frosted surface. Individually wrapped.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Opis: Glazed porcelain. These large tiles with cavities/wells are suitable for staining applications.
Numer katalogowy: (BRND473500)
Producent: Brand
Opis: Staining tile, Szkło sodowo-wapniowe, Przezroczysty, Szer.xGłęb.xWys.: 130×100×6 mm, Studzienki: 12, Średnica otworu: Ø: 20 - 22 mm
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (MARI1800002)
Producent: MARIENFELD
Opis: Staining tile, Szkło, Szer.xGłęb.xWys.: 89×57×4,5 mm, Studzienki: 12, Średnica otworu: Ø×H: 15×1,5 mm
j.m.: 1 * 12 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom