Drukuj
Wyszukano: Szczypce
58  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"58"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (231-0635)
Producent: RSG
Opis: Stainless steel 18/10. Beaker tongs with rubber protected tips. Strong version.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BOCH2282)
Producent: BOCHEM
Opis: This test tube holder is made from stainless steel (18/10). For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BOCH2281)
Producent: BOCHEM
Opis: This test tube holder is made of nickel plated steel. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (RSGA043.230)
Producent: RSG
Opis: These beaker tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (USBE4110)
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Stainless steel beaker tongs with vinyl coated tips.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: NABERTHERM GMBH
Opis: These tongs are used for the easy loading and unloading of furnaces.
Numer katalogowy: (231-4145)
Producent: RSG
Opis: Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic. For easy, safe handling of beakers and similar containers. The jaws are wrapped in ceramic fibres to provide the...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: RSG
Opis: Stainless steel, electro-polished.
Numer katalogowy: (RSGA043.290)
Producent: RSG
Opis: Stainless steel 18/10. All-purpose beaker tongs with rubber protected tips. With second diameter for holding small flasks and beakers.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (RSGA80.043.330)
Producent: RSG
Opis: Beaker/cup tongs are made from stainless steel 1.4301.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: RSG
Opis: These beaker/cup tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
Numer katalogowy: (ENTEC40-0315)
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: ETFE, white.
j.m.: 1 * 4 SZT
Numer katalogowy: (BOCH2283)
Producent: BOCHEM
Opis: This test tube holder is made from stainless steel (18/10) and features a wooden handle. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: BOCHEM
Opis: Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic and electropolished. For easy, safe handling of crucibles made from a wide variety of materials.
Producent: BOCHEM
Opis: Crucible tongs made from electrolytically polished stainless steel.
Producent: RSG
Opis: These cruscible tongs with double curved unpolished tips are made of stainless steel (Remanit 4301).
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 58
no targeter for Bottom