  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Dziurkacze
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/93/18945093.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (WHEA177105)
Producent:  DWK Life Sciences
Opis:   These snapers for ampoules protect against glass splinters and prevent cross contamination.
UOM:  1 * 144 SZT
Producent:  CAMAG
Opis:   Ideal instrument for exact cutting of TLC/HPTLC plates that are frequently used in method development and pre-testing. The smartCut can cut glass plat...
Numer katalogowy: (BELAF389520000)
Producent:  Bel-Art
Opis:   The box style design of the ampoule opener allows one handed opening of up to 3 ampoules at a time by simply pressing down on lid. Ampoule necks are s...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  SCILABWARE
Opis:   Ampoule breakers, HDPE, for 5 - 10 ml glass ampoules
Producent:  Agilent
Opis:   [EN]PENCIL, DIAMOND TIPPED 1 * 1 SZT
Producent:  Hach
Opis:   These breakers for ampoules are designed to prevent contamination. Breaker snaps ampoule tip off.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 6  z 6