Drukuj
Wyszukano: Membrany transferowe
24  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (732-3031)
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Pure unsupported nitrocellulose membrane ideally suited for colony and plaque lifts and protein transfers.
j.m.: 1 * 1 Roll
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Nitrocellulose membranes are a popular matrix used in protein blotting because of their high protein-binding affinity, compatibility with a variety of...
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Transfer membranes made of high quality PVDF, which provides high binding capacity for proteins and nucleic acids.
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Membrany transferowe Biodyne® oferują wysoką czułość i niskie tło dla zwiększenia wykrywania i rozdzielczości. Są one idealne do wykrywania kwasu nukl...
Wyprzedaż
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Naturalnie hydrofobowy PVDF, idealny dla różnorodnych zastosowań analiz białka. Rodzina mediów FluroTrans® to białe, mikroporowate podpory fazy stałej...
Numer katalogowy: (PIER77015)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Biodyne™ A nylon membranes are sheets of unmodified nylon that provide excellent binding characteristics for nucleic acid transfer, blotting and detec...
j.m.: 1 * 25 SZT
Numer katalogowy: (PIER77016)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Biodyne™ B nylon membranes are sheets of positively charged nylon that provide excellent binding characteristics for nucleic acid transfer, blotting a...
j.m.: 1 * 25 SZT
Producent: OWL SCIENTIFIC
Opis: Hydrophobic polyvinylidene fluoride transfer membrane has a high signal-to-noise ratio, which allows for the use of mild blocking procedures
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Membrana Nytran® Nylon (Nytran® N) jest idealnym rozwiązaniem do aplikacji wymagających niższego ładunku. Zaprojektowane do stosowania w Southern i No...
Producent: G-Biosciences
Opis: Pre-cut transfer membranes and padding for Western blot transfer procedures. Pre-cut membranes are supplied sandwiched between blotting paper padding....
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Membrany nylonowe Nytran® SuPerCharge (SPC) mają bardzo wysoki ładunek dodatni i większą gęstość nylonu na jednostkę powierzchni. Dostępny w kształcie...
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Protran® membranes are manufactured from 100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible. They are compatible with a variety ...
Producent: Cytiva
Opis: Amersham™ Hybond™-N+ is a positively charged nylon membrane with a binding capacity for nucleic acids up to 600 µg/cm² recommended for use with radioa...
Producent: Cytiva
Opis: Amersham™ Protran® membranes are manufactured from 100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible. They are compatible with ...
Producent: Cytiva
Opis: Amersham™ Protran® Premium nitrocellulose blotting membranes provide excellent sensitivity, resolution and low background in fluorescence Western blot...
Producent: Cytiva
Opis: Amersham™ Hybond™ P 0,45 PVDF is a 0,45 μm pore size hydrophobic membrane, with high physical strength, highly suitable for stripping and reprobing. F...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom