Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Kuwety laboratoryjne, LaboPlast®
Dostawca: Bürkle
LaboPlast®
PP, białe.
  • Bardzo dobra odpornośc cehmiczna
  • Bardzo dobra odpornośc termiczna
  • Gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie
Kuwety wyonane metodą wtryskową z bruzdami w dnie. Łatwe do przechowywania, można wkładać jedna w drugą. Nadają się do sterylizacji w autoklawie.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Wymiary
Szer.xGłęb.xWys. Pojemność Opis Podstawa Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
- mm - Zestaw 6 kuwet 0,5/1,5/3,0/10,0/21,0/39,0 l - 1 SET 216-0922
Otrzymasz zniżkę, jeśli zamówisz 10 lub więcej. Zaloguj się po więcej szczegółów.
- mm - Zestaw 4 kuwet 0,5/1,5/3,0/10,0 l - 1 SET 216-0899
Otrzymasz zniżkę, jeśli zamówisz 10 lub więcej. Zaloguj się po więcej szczegółów.
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość