Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Kuwety laboratoryjne
Dostawca: Kartell
plastilab®
PP, przeźroczyste
  • Bardzo dobra odporność chemiczna i termiczna
  • Szczególnie głeboka konstrukcja dla uzyskania optymalnej stabilności
  • Uniwersalne np. do transportu i przechowywania przyborów laboratoryjnych
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Szer.xGłęb.xWys. Pojemność Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
510×345×110 mm 12 l 1 216-1466
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość