Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Tace laboratoryjne, Azlon®
Dostawca: SciLabware
Azlon®
PVC, white, with pouring lip.
  • Lightweight and robust
  • Do not chip and are easily cleaned
  • Accepts standard photographic paper
Highly versatile trays, ideal for a wide range of applications. The ribs on the base make these trays ideal for use as developing dishes.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Szer.xGłęb.xWys. Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
300×250×62 mm 1 AZLODWR007
650×520×90 mm 1 AZLODWR012
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość