Drukuj
Wyszukano: Probówki
632  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"632"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: PP, conical, with white HDPE flat cap with integral sealing or plug style cap with deep sealing area.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Polistyren (PS), przezroczysty lub polipropylen (PP), półprzezroczysty.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: These tubes are made from USP Class VI PP, which ensures a clear view of the pellet. They incorporate a high strength wall, and can be centrifuged to ...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: These tubes are made from USP Class VI PP.
Producent: VWR Collection
Opis: These 5 ml microtubes are made of transparent PP with a snap flat cap, easy to be opened and closed.
Producent: VWR Collection
Opis: These leakproof, conical bottom centrifuge tubes prevent breakage and leakage during high speed centrifugation, and are made of non cytotoxic, medical...
Producent: VWR Collection
Opis: These PCR tube strips and caps are made of PP resin and are designed to fit most popular brands of thermal cyclers.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Test tubes made from borosilicate 3.3 glass.
Producent: VWR Collection
Opis: These clear, high grade PP tubes are ideal for sample processing applications.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Polystyrene (PS), clear or polypropylene (PP), natural.
Wyprzedaż
Producent: VWR Peqlab
Opis: These PCR tubes with caps are made of PP resin and are designed to fit most popular brands of thermal cyclers.
Producent: VWR Collection
Opis: These leakproof centrifuge tubes are ideal for environmental uses, such as water analysis and other applications wherein tubes have the potential to c...
Producent: VWR Collection
Opis: These leakproof disposable conical bottom and free-standing tubes feature black graduations and smooth inner walls for easy filling and sample prepara...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (211-0085)
Producent: VWR Collection
Opis: Probówki, sterylne, VWR®, z dwupozycyjną zatyczką, Okrągłe dno, PP, Pojemność: 14 ml, Długość: 100 mm, Ø zewn.: 17 mm, PP, Typ pakowania: 25/worek
j.m.: 1 * 500 SZT
Certyfikaty Niski wpływ na produkcję
Zrównoważone opakowanie
Producent: VWR Collection
Opis: Conical bottom centrifuge tubes are made from high grade, gamma resistant polypropylene.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Reusable centrifuge tubes made from borosilicate 3.3 glass, available with round or conical bottom, graduated or non graduated.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 632
no targeter for Bottom