  • Kryteria
    • In Stock (216)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "Probówki wirówkowe"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/29/18989329.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"123"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   SuperClear™ PP lub PS, stożkowe, nadrukowana podziałka, z płaską zatyczką
Producent:  VWR Collection
Opis:   Probówki do wirowania, VWR®, Okrągłe dno, PTFE, z zakrętką, Bez podziałki, Pojemność: 17 ml, Ø×Dł.: 18×100 mm
Producent:  VWR Collection
Opis:   Probówki do wirowania, VWR®, Okrągłe dno, PTFE, z obręczą, Bez podziałki, Pojemność: 85 ml, Ø×Dł.: 40×100 mm
Producent:  VWR Collection
Opis:   Centrifuge tube, VWR®, Conical bottom, PP, with flat screw cap, Engraved, Pojemność: 50 ml, Typ pakowania: 25/rack, 20 racks/case, sterile
Producent:  VWR Collection
Opis:   Centrifuge tube, light sensitive, VWR®, Conical bottom, PP, with plug seal caps, Engraved, Pojemność: 15 ml, Typ pakowania: 25/rack, 20 racks/case, sterile
Producent:  VWR Collection
Opis:   Probówki wirówki, Wysoka wydajność, VWR®, Stożkowe dno, PP, Niesterylne, Z podziałką, Pojemność: 50 ml, Typ pakowania: Bulk, tubes and caps in separate bags, Flat cap with integral sealing
Producent:  VWR Collection
Opis:   Resin, medical grade.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Probówki wirówki, ultra wysoko wydajne, światłoczułe, VWR®, Stożkowe dno, PP, z korkiem, sterylne, Bez podziałki, Pojemność: 50 ml, Typ pakowania: 50/worek, 10 worków/opakowanie
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 123
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Następny