Drukuj
Wyszukano: Probówki do dializ
7  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Single-Use RED (rapid equilibrium dialysis) Plate is composed of disposable high-density polypropylene and is pre-loaded with 48 equilibrium dialysis ...
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Pierce™ low protein binding microcentrifuge tubes help to minimise protein sample loss during sample manipulation and are ideal in applications where ...
Producent: Merck Millipore (Novagen)
Opis: D-Tube96™ Dialysers allow convenient, high throughput dialysis of 96 samples simultaneously. The device features the advantages of the D-Tube™ Dialyze...
Producent: G-Biosciences
Opis: 'NO-LOSS' dialyser.
Producent: Cytiva
Opis: The disposable tubes in mini dialysis kit offer a simple solution to the handling problems of small volume dialysis. The dialysis tubes in the kit eac...
Numer katalogowy: (786-142-45MC)
Producent: G-Biosciences
Opis: Genomic Tube‐O‐DIALYZER™ (0.45µm). 
j.m.: 1 * 1 KIT
Producent: G-Biosciences
Opis: Tube-O-CONCENTRATOR™ Mini for 20 to 250 μl volumes or Medi for 0,2 to 2,5 ml volumes.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom