Drukuj
VWR®, Mikroprobówki wirówkowe 1,5 ml, SuperSpin
Dostawca: VWR
VWR®
211-0015EA 102 PLN
211-0015 211-0023 VWRU20170-036 VWRU20170-026
VWR®, Mikroprobówki wirówkowe 1,5 ml, SuperSpin
Probówki Probówki do mikrowirówek
Ultra-clear PP, graduated, autoclavable and freezable with flat caps, easy to open. Amber coloured for light-sensitive substances.
  • Mogą wytrzymać ultra szybkie wirowanie do RCF 40 000 x g
  • Pasują do wszystkich standardowych oraz wysokopojemnych wirówek.
  • Płaska zatyczka może być łatwo oznakowana i przebita, zawiera specjalny 90 ° zawias, co pozwala na łatwe zamknięcie jedną ręką podczas pipetowania
  • Dobre do wirowania fenolu/chloroformu
  • Każda seria jest testowana i gwarantuje brak RNazy i DNazy
Sposób pakowania: Mikro ependrofy pakowanę są w worki z możliwością ponownego zamknięcia Różne kolory, zestaw zawiera czerwone, niebieskie, zielone, żółte, pomarańczowe ependorfy w oddzielnych workach po 100 sztuk