Drukuj
Mikro ependorfy, 2,0 ml, SuperClear
VWR® SuperClear™
211-0118EA 0 PLN
VWRI211-0118 VWRI211-0038 VWRI211-0119 VWRI211-0034
Mikro ependorfy, 2,0 ml, SuperClear
Ultra oczyszczone PP, z podziałką, autoklawowalne i nadające się do mrożenia z płaską zatyczką.
  • Może wytrzymać wirowanie do 20 000 × g
  • Pasuje do wszystkich rotorów standardowych i o dużej pojemności
  • Rurki mają matową boczną powierzchnię etykietowania, a płaską zaślepkę można łatwo oznakować i przekłutować
  • Każda partia jest testowana i gwarantowana wolna od DNazy i RNazy
Sposób pakowania: W workach które mogą być ponownie zamykane Różne kolory, zestaw zawiera czerwone, niebieskie, zielone, żółte, pomarańczowe ependorfy w oddzielnych workach po 100 sztuk