Drukuj
Wyszukano: Mikroprobówki
16  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Avantor
Opis: Bezpieczny system przechowywania próbek.
Wyprzedaż
Producent: Corning
Opis: PP, 100% virgin. The Axygen 96-well mini tube system is designed to work with 8-strip or 12-strip plug caps.
Numer katalogowy: (KIMA18167)
Producent: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis: PP, translucent.
j.m.: 1 * 2.000 SZT
Producent: Corning
Opis: PP. Linia do przechowywania 1D/2D to innowacyjny produkt z liniowymi kodami kreskowymi 1D i 2D wyrytymi na każdej probówce.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Microtube racke system consists of 1,1 ml-tall microtubes supplied pre-racked in boxes to match a standard 96-well microplate footprint.
Producent: Simport Scientific
Opis: These racks contain 96 removable PP tubes, either placed individually or in a 8×12 configuration.
Producent: Simport Scientific
Opis: These racks contain 96 removable PP square tubes in a 8×12 configuration, each having a 2,1 ml capacity (2 ml when capped). Tubes are also available s...
Producent: RATIOLAB
Opis: Plastic rack with cardboard box.
Producent: RATIOLAB
Opis: Translucent polypropylene (PP) with very low protein binding.
Wyprzedaż
Producent: Brand
Opis: PP tubes and PE caps, non-sterile.
Producent: Simport Scientific
Opis: PP tube and rack system with tubes held in a standard 8×12 configuration.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Tubes made of PP, natual, caps made of PE, natural.
Numer katalogowy: (SIMPT110-15)
Producent: Simport Scientific
Opis: Made of PP, translucent.
j.m.: 1 * 120 SZT
Producent: KARTELL
Opis: Ideal for samples analysis.
Numer katalogowy: (391-9030)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Made of virgin, medical grade polypropylene.
j.m.: 1 * 4.800 SZT
Producent: BIOZYM
Opis: These standard 1,2 ml microtiter tubes are made of polypropylene and have a labeling field.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom