Drukuj
Wyszukano: Probówki do NMR
28  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: SP Industries
Opis: Quartz (natural quartz).
Producent: SP Industries
Opis: Pyrex® glass, Class A, ASTM type 1.
Producent: SP Industries
Opis: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Producent: SP Industries
Opis: Double the writing area allows for easy sample marking and identification.
Producent: SP Industries
Opis: Borosilicate glass, class A, ASTM Type 1.
Producent: SP Industries
Opis: Quartz (natural quartz).
Producent: SP Industries
Opis: NMR tubes, economy, 5 mm, borosilicate glass ASTM E438, Type I, class B, with disposable cap.
Producent: SP Industries
Opis: Borosilicate glass
Producent: SP Industries
Opis: Clear Fused Quartz (CFQ).
Producent: SP Industries
Opis: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Producent: SP Industries
Opis: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Producent: SP Industries
Opis: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Producent: SP Industries
Opis: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Numer katalogowy: (WILM522-PP-7-5)
Producent: SP Industries
Opis: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
j.m.: 1 * 5 SZT
Numer katalogowy: (WILMWG-221T)
Producent: SP Industries
Opis: Q-band is the most popular frequency for pulsed and cw-EPR after X-band.
j.m.: 1 * 10 SZT
Numer katalogowy: (WILM724-SQ-100M)
Producent: SP Industries
Opis: Tubes made of synthetic material suppress major impurities during EPR.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom