  • Kryteria
    • Na stanie (67)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Probówki do PCR
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/22/18989622.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"46"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Probówki PCR indywidualnie pakowane z płaską zatyczką, VWR®, Probówki PCR , Kolor: Przezroczysty, Pojemność: 0,2 ml
Producent:  VWR Collection
Opis:   PP
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   PCR tubes with flat cap, Kolor: Colourless, Pojemność: 0,2 ml
Numer katalogowy: (732-3207)
Producent:  VWR Peqlab
Opis:   PCR tubes with flat caps, Kolor: Colourless, Pojemność: 0,5 ml
UOM:  1 * 1.000 SZT
Numer katalogowy: (732-1506)
Producent:  VWR Collection
Opis:   PP, translucent.
UOM:  1 * 250 SZT
Producent:  Corning Life Science
Opis:   PP, clear.
Producent:  EPPENDORF
Opis:   PP
Producent:  Corning Life Science
Opis:   PP.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 46
  1  2  3  4  5  6  Następny