Drukuj
Mikroprobówki do PCR z płaskimi zakrętkami, Axygen®
Dostawca: Corning Life Sciences
Axygen®
731-4005EA 341 PLN
731-4005 731-4031 732-0675 731-4004 731-0679 525-0251 731-4003 732-1033 731-4000 525-0249 731-0680 731-4026 731-4027 731-4001 732-0674 732-1035
Mikroprobówki do PCR z płaskimi zakrętkami, Axygen®
Probówki Probówki do PCR
PP, clear.
  • Ultra-thin walls of uniform thickness optimise heat transfer
  • Cap design ensures a tight fit and eliminates possibility of sample evaporation
  • Certified free from DNase, RNase and endotoxin