Drukuj
Probówki do PCR z wieczkami, w paskach po 8 szt.
Dostawca: Brand
211-3264EA 784 PLN
211-3264
Probówki do PCR z wieczkami, w paskach po 8 szt.
Probówki Probówki do PCR
PP. Eight connected 0,2 ml tubes with attached domed cap strips.
  • Domed caps facilitate one-handed operation
  • Free from DNase, RNase and DNA
Colour: Clear