Drukuj
Stripy i próbówki PCR
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
732-0554EA 605 PLN
VWRU20170-004 732-0554 732-3485 211-0339 VWRU76318-796 211-0338 732-3608 732-3610 732-1506 VWRU82006-606 VWRU20170-000 VWRU93001-118_U 732-0553 732-0552 732-1517 732-1518 VWRU93001-118 VWRU20170-002 732-3499 732-1521 732-0546 732-0550 732-3484 732-1519 732-3609 732-0545 VWRU76402-854 732-3391 211-0381 732-1520 731-0367
Stripy i próbówki PCR
Probówki Probówki do PCR
PP. Pasujące do większości popularnych modeli termocyklerów.
  • Certyfikowane, wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA
  • Autoklawowalne
  • Dostępne z wieczkami wypukłymi lub płaskimi
Pasujące do większości popularnych modeli termocyklerów.
  • Certyfikowane, wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA
  • Autoklawowalne
  • Dostępne z wieczkami wypukłymi lub płaskimi
Available with domed or flat caps.