Drukuj
Wyszukano: Probówki
160  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"160"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Polystyrene (PS), clear or polypropylene (PP), natural.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Polistyren (PS), przezroczysty lub polipropylen (PP), półprzezroczysty.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Test tubes made from borosilicate 3.3 glass.
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Optimise sampling processes with the Exact Volume Sampling Systems (EVSS) from OmniTop Sample Tubes®.
New Product
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Enhance and optimise sampling processes with the novel Adjustable Volume Sampling Systems (AVSS) from Avantor featuring OmniTop Sample Tubes®.
New Product
Producent: VWR Collection
Opis: Test tubes made from borosilicate 5.1 glass, neutral glass.
Producent: VWR Collection
Opis: Test tubes made from borosilicate 7.1 glass, ideal for use as disposable.
Numer katalogowy: (211-0085)
Producent: VWR Collection
Opis: Probówki, sterylne, VWR®, z dwupozycyjną zatyczką, Okrągłe dno, PP, Pojemność: 14 ml, Długość: 100 mm, Ø zewn.: 17 mm, PP, Typ pakowania: 25/worek
j.m.: 1 * 500 SZT
Certyfikaty Niski wpływ na produkcję
Zrównoważone opakowanie
Producent: VWR Collection
Opis: Polistyren (PS), przezroczysty.
Producent: VWR Collection
Opis: Test tubes made from borosilicate 7.0 expansion, ideal for use as disposable.
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: OmniTop Sample Tubes® to wygodne urządzenie, które może służyć do pobierania próbek płynów. Każda probówka OmniTop ma wstępnie dołączony filtr odpowie...
New Product
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3.
Numer katalogowy: (212-0022)
Producent: VWR Collection
Opis: FIOLAX®, szkło neutralne.
j.m.: 1 * 100 SZT
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste. Grubościenne, wyjątkowy odporność mechaniczna.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: FIOLAX®, szkło neutralne.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 160
no targeter for Bottom