Drukuj
VWR®, Probówki
Dostawca: VWR
VWR®
212-1809EA 454 PLN
212-1809 212-1837 212-1823 212-1834
VWR®, Probówki
Probówki Probówki
Polistyren (PS), przezroczysty.
  • Mogą być odwirowywane do 3000×g
  • Mogą być dostarczone sterylne z czerwonym korkiem lub nie sterylne bez korka
  • Dodatkowe korki i inne kolory dostępne na zamówienie
Uniwersalne probówki z okrągłym dnem do szerokiego zakresu zastosowań.