Drukuj
Jednorazowe probówki oraz probówki do hodowli
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
211-0066EA 503 PLN
211-0066 211-0052 211-0058 VWRU60818-496 211-0050 211-0061 211-0062 211-0060 VWRU60818-306 211-0051 211-0049 VWRU60818-576 VWRU60818-500 VWRU60818-565 211-0046 211-0054 211-0057 211-0064 211-0047 211-0065 211-0063 211-0059 211-0053 211-0056 211-0055 211-0048
Jednorazowe probówki oraz probówki do hodowli
Probówki Probówki
Polistyren (PS), przezroczysty lub polipropylen (PP), prześwitujący.
  • Probówki PS: Nie nadające się do autoklawowania Odporne na temperaturę od –40 do +90 °C. Można odwirowywać do 1500×g Probówki PP: Autoklawowalne do 121 °C. Odpornę na temperaturę od –90 do +135 °C. Mogą być odwirowywane do 3000×g Dostępne są wciskane korki lub zamknięcie dwu pozycyjne dla bezpiecznego uszczelnienia
Precyzyjnie wykonane probówki o szerokim zakresie zastosowań dno stożkowe lub zaokrąglone sterylne lub niesterylne, 12×75 mm.