Drukuj
Wyszukano: Chromatography Tubing
86  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"86"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Avantor
Opis: PEEK
Producent: Avantor
Opis: PTFE
Producent: Avantor
Opis: Avantor® Hichrom, PEEK tubing, Czarny, Długość: 1524 mm, Ø zewn.: 1,5875 mm, Ø wewn.: 0,1016 mm
Producent: Avantor
Opis: Tubings are made of 316 stainless steel.
Numer katalogowy: (HICHHI-171)
Producent: Avantor
Opis: PEEK.
j.m.: 1 * 10 SZT
Producent: Avantor
Opis: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Producent: Avantor
Opis: Tubings are made of 316 stainless steel.
Numer katalogowy: (HICHHI-1083)
Producent: Avantor
Opis: PEEKsil™ tubing is mechanically strong and has ideal characteristics for sealing with polymer fittings. It is comprised of high quality fused silica s...
j.m.: 1 * 2 SZT
Producent: Avantor
Opis: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Producent: Avantor
Opis: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Numer katalogowy: (HICHHI-1097)
Producent: Avantor
Opis: The maximum operating temperature is 100 °C.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HI-259)
Producent: Avantor
Opis: Avantor® Hichrom, Tubing, stainless steel, Długość: 0,15 m, Ø zewn.: 3,18 mm
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HICHHI-1113)
Producent: Avantor
Opis: Tubing sleeve, PEEK, Avantor® Hichrom, Ø wewn.: 0,864 mm, Ø zewn.: 1,575 mm, Kolor: Niebieski
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HICHHI-190)
Producent: Avantor
Opis: PEEK, Avantor® Hichrom, 90° Elbow
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: SGE a Trajan company
Opis: Non deactivated fused silica capillary tubing.
Used in a wide range of capillary GC, HPLC and bioanalytical applications
Made from hi...
Producent: SGE a Trajan company
Opis: GLT™ (Glass Lined Tubing) is made by fusing a borosilicate glass lining onto the inside surface of stainless steel tubing. Ideal for HPLC columns, esp...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 86
no targeter for Bottom